Stampa…
4-Methoxy-3-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 78.6 EUR
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,135 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031284
CAS Number: 15174-02-4