Stampa…
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400140-1G OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA 147 EUR
APOSOR400140-1G APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD17013576
CAS Number: 52727-95-4
UN: 3261
ADR: 8,III