Stampa…
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 203 EUR
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃IN₂O₂
Peso molecolare: 274,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783655
CAS Number: 101420-79-5