Stampa…
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 172 EUR
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391608
CAS Number: 1261438-63-4