Stampa…
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400123-10G OR400123-1G OR400123-5G
APOSOR400123-10GEA 463 EUR
APOSOR400123-10G APOSOR400123-1G APOSOR400123-5G
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870176
CAS Number: 1261840-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III