Stampa…
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,7-Dichloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan, 5,7-Dichloro-1-benzofuran-3(2H)-one
OR40012-1G OR40012-250MG
APOSOR40012-1GEA 408 EUR
APOSOR40012-1G APOSOR40012-250MG
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one 97%
5,7-Dichlorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 203,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544411
CAS Number: 74815-20-6