2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400119-250MG
OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA
219
EUR
APOSOR400119-250MG
APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆BrIO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11520412 CAS Number: 1261850-41-2 |