Stampa…
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400117-250MG OR400117-1G OR400117-5G
APOSOR400117-250MGEA 200 EUR
APOSOR400117-250MG APOSOR400117-1G APOSOR400117-5G
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,915 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520408
CAS Number: 1261497-91-9