Stampa…
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400107-1G OR400107-25G OR400107-5G
APOSOR400107-1GEA 0 EUR
APOSOR400107-1G APOSOR400107-25G APOSOR400107-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203656
CAS Number: 7120-41-4