2-Bromo-3-chlorobenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-chlorobenzene
Formula:
C₇H₅Br₂Cl Punto di fusione: 32,9…33.4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18390316 CAS Number: 220453-60-1 UN: 3261 ADR: 8,III |