Stampa…
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 16.1 EUR
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14697991
CAS Number: 59453-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III