2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR400092-1G
OR400092-250MG
APOSOR400092-1GEA
783
EUR
APOSOR400092-1G
APOSOR400092-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
Formula:
C₈H₈Br₂O Punto di fusione: 60…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18390184 CAS Number: 128828-86-4 UN: 3261 ADR: 8,III |