Stampa…
3-Bromo-2-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400091-1G OR400091-250MG
APOSOR400091-1GEA 58 EUR
APOSOR400091-1G APOSOR400091-250MG
3-Bromo-2-iodophenol
3-Bromo-2-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08166320
CAS Number: 855836-52-1