Methyl 2-bromo-5-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrO₃ Punto di fusione: 96…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10566797 CAS Number: 154607-00-8 |