Stampa…
2-Bromo-6-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400089-5G OR400089-1G OR400089-250MG
APOSOR400089-5GEA 212 EUR
APOSOR400089-5G APOSOR400089-1G APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391615
CAS Number: 84483-27-2