Stampa…
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400088-1G OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA 466 EUR
APOSOR400088-1G APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO₂
Peso molecolare: 217,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391884
CAS Number: 199436-55-0