4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400084-250MG
OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA
174
EUR
APOSOR400084-250MG
APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₆BrIO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18391657 CAS Number: 1261776-05-9 |