Stampa…
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-2-nitrobenzene
OR400080-1G OR400080-250MG OR400080-5G
APOSOR400080-1GEA 68.4 EUR
APOSOR400080-1G APOSOR400080-250MG APOSOR400080-5G
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
2-Bromo-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391758
CAS Number: 1126425-84-0