Stampa…
7-Hydroxybenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzofuran-7-ol, Benzo[b]furan-7-ol
OR40008-1G OR40008-250MG
APOSOR40008-1GEA 655 EUR
APOSOR40008-1G APOSOR40008-250MG
7-Hydroxybenzo[b]furan
7-Hydroxybenzo[b]furan
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,132 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Punto di fusione: 42…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788248
CAS Number: 4790-81-2