2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400079-1G
OR400079-25G
OR400079-5G
APOSOR400079-1GEA
36.4
EUR
APOSOR400079-1G
APOSOR400079-25G
APOSOR400079-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrO₃ Peso molecolare: 217,017 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797974 CAS Number: 58380-11-3 |