Stampa…
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400078-250MG OR400078-1G
APOSOR400078-250MGEA 87 EUR
APOSOR400078-250MG APOSOR400078-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391673
CAS Number: 1261448-45-6
UN: 3261
ADR: 8,III