Stampa…
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Hydroxyquinazolin-4-ol, 6-Hydroxy-4-quinazolone
OR400075-1G OR400075-25G OR400075-5G
APOSOR400075-1GEA 78.6 EUR
APOSOR400075-1G APOSOR400075-25G APOSOR400075-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
6-Hydroxyquinazolin-4(1H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662723
CAS Number: 16064-10-1