Stampa…
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400074-1G OR400074-5G
APOSOR400074-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400074-1G APOSOR400074-5G
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
2-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇BrO₃
Punto di fusione: 153…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848447
CAS Number: 88377-29-1