Stampa…
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400071-1G OR400071-25G OR400071-5G
APOSOR400071-1GEA 14.7 EUR
APOSOR400071-1G APOSOR400071-25G APOSOR400071-5G
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Peso molecolare: 326,914 g/mol
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406813
CAS Number: 42860-06-0