2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400069-1G
OR400069-250MG
OR400069-5G
APOSOR400069-1GEA
65.4
EUR
APOSOR400069-1G
APOSOR400069-250MG
APOSOR400069-5G
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄BrNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08753661 CAS Number: 5274-71-5 |