Stampa…
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 464 EUR
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024978
CAS Number: 33924-45-7