4-Nitro-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400059-1G
OR400059-5G
APOSOR400059-1GEA
40.6
EUR
APOSOR400059-1G
APOSOR400059-5G
4-Nitro-1,3-benzoxazole
4-Nitro-1,3-benzoxazole
Formula:
C₇H₄N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00965006 CAS Number: 163808-13-7 |