Stampa…
5-Iodo-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-4-iodonitrobenzene
OR400054-1G OR400054-5G OR400054-25G
APOSOR400054-1GEA 132 EUR
APOSOR400054-1G APOSOR400054-5G APOSOR400054-25G
5-Iodo-2-nitrophenol
5-Iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₄INO₃
Peso molecolare: 265,005 g/mol
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923199
CAS Number: 27783-55-7