Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR400052-1G
OR400052-250MG
APOSOR400052-1GEA
97.4
EUR
APOSOR400052-1G
APOSOR400052-250MG
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Methyl 3-bromo-2-hydroxybenzoate
Formula:
C₈H₇BrO₃ Peso molecolare: 231,043 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10566798 CAS Number: 28165-45-9 |