Stampa…
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400042-1G OR400042-250MG
APOSOR400042-1GEA 807 EUR
APOSOR400042-1G APOSOR400042-250MG
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrIO₂
Peso molecolare: 340,941 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391762
CAS Number: 1261680-97-0