2-Bromo-5-iodophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2-Bromo-5-iodophenyl)acetonitrile, 2-Bromo-5-iodobenzyl cyanide
Formula:
C₈H₅BrIN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18391771 CAS Number: 1261517-16-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |