Stampa…
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 473 EUR
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392325
CAS Number: 875819-44-6