Stampa…
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 637 EUR
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Formula: C₆H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07437928
CAS Number: 18240-73-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III