4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400038-1G
OR400038-250MG
OR400038-5G
APOSOR400038-1GEA
46.6
EUR
APOSOR400038-1G
APOSOR400038-250MG
APOSOR400038-5G
4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
4-Chloro-3-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇ClO₂ Peso molecolare: 158,582 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16998742 CAS Number: 18113-07-0 |