5-Nitroisatoic anhydride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄N₂O₅ Punto di fusione: 265…266 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016919 CAS Number: 4693-02-1 |