Stampa…
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400017-1G OR400017-5G OR400017-10G
APOSOR400017-1GEA 95.7 EUR
APOSOR400017-1G APOSOR400017-5G APOSOR400017-10G
4-Methoxyisatoic anhydride 95%
4-Methoxyisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₄
Peso molecolare: 193.156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658459
CAS Number: 128076-63-1