Stampa…
5-Methoxyisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400011-1G OR400011-5G OR400011-250MG
APOSOR400011-1GEA 114 EUR
APOSOR400011-1G APOSOR400011-5G APOSOR400011-250MG
5-Methoxyisatoic anhydride
5-Methoxyisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₄
Peso molecolare: 193,156 g/mol
Punto di fusione: 244…246 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179411
CAS Number: 37795-77-0