Stampa…
6-Chloroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400007-1G OR400007-5G OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA 49.3 EUR
APOSOR400007-1G APOSOR400007-5G APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032504
CAS Number: 20829-96-3