Stampa…
6-Bromoisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400005-1G OR400005-250MG OR400005-5G
APOSOR400005-1GEA 16.1 EUR
APOSOR400005-1G APOSOR400005-250MG APOSOR400005-5G
6-Bromoisatoic anhydride
6-Bromoisatoic anhydride
Formula: C₈H₄BrNO₃
Peso molecolare: 242,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526667
CAS Number: 77603-45-3