Stampa…
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 393 EUR
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12152243
CAS Number: 543683-48-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III