Stampa…
3-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR399026-1G OR399026-250MG
APOSOR399026-1GEA 393 EUR
APOSOR399026-1G APOSOR399026-250MG
3-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275176
CAS Number: 124840-60-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III