2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₅BrN₂O₂ Punto di fusione: 61…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18392323 CAS Number: 105018-28-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |