Stampa…
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR399024-1G OR399024-250MG
APOSOR399024-1GEA 432 EUR
APOSOR399024-1G APOSOR399024-250MG
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03206463
CAS Number: 125914-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III