Stampa…
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 346 EUR
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.041 g/mol
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12963542
CAS Number: 105003-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III