Stampa…
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR399022-1G OR399022-250MG
APOSOR399022-1GEA 393 EUR
APOSOR399022-1G APOSOR399022-250MG
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 241.041 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392324
CAS Number: 185200-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III