Stampa…
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 372 EUR
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Peso molecolare: 326,914 g/mol
Punto di fusione: 242…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808825
CAS Number: 249647-25-4