Stampa…
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR399017-1G OR399017-25G OR399017-5G
APOSOR399017-1GEA 72.7 EUR
APOSOR399017-1G APOSOR399017-25G APOSOR399017-5G
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Peso molecolare: 326,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527220
CAS Number: 503821-94-1