Stampa…
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 80 EUR
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Peso molecolare: 326,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036150
CAS Number: 855198-37-7