Stampa…
3-Chloro-5-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR399015-25G OR399015-5G OR399015-1G
APOSOR399015-25GEA 425 EUR
APOSOR399015-25G APOSOR399015-5G APOSOR399015-1G
3-Chloro-5-methoxyphenol
3-Chloro-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002260
CAS Number: 65262-96-6