Stampa…
3-Bromo-2-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR399009-1G OR399009-5G
APOSOR399009-1GEA 145 EUR
APOSOR399009-1G APOSOR399009-5G
3-Bromo-2-methoxyphenol
3-Bromo-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053054
CAS Number: 88275-88-1